Learn More
Tubastatin A, MedChemExpress
Descripción
Tubastatin A is a potent and selective HDAC6 inhibitor with an IC50 of 15 nM in a cell-free assay, and is selective (1000-fold more) against all other isozymes except HDAC8 (57-fold more). Tubastatin A also inhibits HDAC10 and metallo-β-lactamase domain-containing protein 2 (MBLAC2).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tubastatin A |
| CAS | 1252003-15-8 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H21N3O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 12.5 mg/mL (37.27 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(NO)C1=CC=C(CN2C3=C(CN(C)CC3)C4=C2C=CC=C4)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 335.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.4 |
| Mostrar más |