Learn More
Tubastatina A Clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tubastatin A Hydrochloride |
| CAS | 1310693-92-5 |
| Fórmula molecular | C20H22ClN3O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Hydroxy-4-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indol-5-yl)methyl]benzamide Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21N3O2.ClH/c1-22-11-10-19-17(13-22)16-4-2-3-5-18(16)23(19)12-14-6-8-15(9-7-14)20(24)21-25;/h2-9,25H,10-13H2,1H3,(H,21,24);1H |
| SMILES | O=C(NO)C(C=C1)=CC=C1CN2C3=CC=CC=C3C4=C2CCN(C)C4.Cl |
| Nombre IUPAC | N-hidroxi-4-[(2-metil-3,4-dihidro-1H-pirido[4,3-b]indol-5-il)metil]benzamida; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 371.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.1401 |