Learn More
Thermo Scientific TUBASSY 8mm x 16mm, NS Y Pump segment 8mm x 16mm Y
Marca:  Thermo Scientific SH3B6531
TUBASSY 8mm x 16mm, NS Y Pump segment 8mm x 16mm Y
Código de producto. 17889736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00€
    950.05€ / paquete de 10
    Ahorro 204.95€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027