Learn More
Tocris Bioscience™ Tubacin
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18044492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18044492 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18044492 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3402/1
HDAC6 inhibitor; inhibits α-tubulin deacetylation
Selective inhibitor of HDAC6; inhibits the second deacetylase domain (DD2). Does not inhibit HDAC6 histone deacetylase activity; reversibly inhibits α-tubulin deacetylation. Increases α-tubulin acetylation levels with no effect on histone acetylation or cell cycle progression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tubacin
CAS 1350555-93-9
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C41H43N3O7S
Formula Weight (peso de la fórmula) 721.86
Pureza >98%
Peso molecular 721.869