Learn More
Tubacin, MedChemExpress
Código de producto. 16460546
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460546 20 mg 20 miligramos
16438377 5 mg 5 miligramos
16415688 10 mg 10 miligramos
16401349 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16460546 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13428
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Tubacin is a potent and selective inhibitor of HDAC6, with an IC50 value of 4 nM and approximately 350-fold selectivity over HDAC1. Tubacin also inhibits metallo-β-lactamase domain-containing protein 2 (MBLAC2).
Tubacin is a potent and selective inhibitor of HDAC6, with an IC50 value of 4 nM and approximately 350-fold selectivity over HDAC1. Tubacin also inhibits metallo-β-lactamase domain-containing protein 2 (MBLAC2).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tubacin
CAS 537049-40-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C41H43N3O7S
Cantidad 20 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (138.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC(C=C1)=CC=C1[C@@H]2C[C@H](CSC3=NC(C4=CC=CC=C4)=C(C5=CC=CC=C5)O3)O[C@H](C6=CC=C(NC(CCCCCCC(NO)=O)=O)C=C6)O2
Peso molecular (g/mol) 721.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 721.86
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death