Learn More
Sulfato de tuaminoheptano, Mikromol™
Código de producto. 17932106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17932106 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17932106 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1150.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfato de tuaminoheptano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tuaminoheptane Sulfate
CAS 6411-75-2
Nombres de analitos o componentes Tuaminoheptane Sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C7 H17 N . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Heptanamine, sulfate (2:1), Hexylamine, 1-methyl-, sulfate (2:1) (8CI), 1-Methylhexylamine sulfate, 2-Aminoheptane sulfate, Heptedrine, NSC 27117, Heptylamine Sulfate, Tuaminoheptane Sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/2C7H17N.H2O4S/c2*1-3-4-5-6-7(2)8;1-5(2,3)4/h2*7H,3-6,8H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
SMILES CCCCCC(C)N.CCCCCC(C)N.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC heptan-2-amina; ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 328.51
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.2396 g/mol