Learn More
Tuaminoheptano 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325306 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325306 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17895200AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Heptylamine
CAS 123-82-0
Nombres de analitos o componentes 2-Heptylamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H17 N
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Heptanamine, Hexylamine, 1-methyl- (6CI,7CI,8CI), (RS)-2-aminoheptane, (±)-2-Aminoheptane, 1-Methylhexanamine, 1-Methylhexylamine, 2-Aminoheptane, 2-Heptylamine, Armeen L-7, DL-1-Methylhexylamine, Heptamine, Heptamine (sympathomimetic), Heptin, NSC 1091, NSC 27160, Rineptil, Rineptyl, Tuamine, Tuaminoheptan, Tuaminoheptane, dl-2-Aminoheptane
Fórmula InChI InChI=1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3
SMILES CCCCCC(C)N
Nombre IUPAC heptan-2-amina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 115.22
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.1361 g/mol