Learn More
Tocris Bioscience™ TTP 22
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18004142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18004142 10 mg 10 miligramos
18075532 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18004142 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4432/10
High affinity, selective CK2 inhibitor
High affinity, ATP-competitive casein kinase 2 (CK2) inhibitor (IC50 = 0.1 μM, Ki = 40 nM). Displays selectivity for CK2 over JNK3, ROCK1 and MET (no inhibitory effects at 10 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 329907-28-0
Fórmula molecular C16H14N2O2S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TTP 22
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.42
Pureza >98%
Peso molecular 330.42