Learn More
TTP 22, MedChemExpress
Código de producto. 16432657
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16432657 50 mg 50 miligramos
16406568 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16432657 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15479
MedChemExpress TTP 22 is a potent CK2 inhibitor, with an IC50 of 100 nM and a Ki of 40 nM.
TTP 22 is a potent CK2 inhibitor, with an IC50 of 100 nM and a Ki of 40 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TTP 22
Forma física Solid
CAS 329907-28-0
Color Gray
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14N2O2S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 51 mg/mL (154.35 mM)
SMILES O=C(O)CCSC1=C(C(C2=CC=C(C)C=C2)=CS3)C3=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 330.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.42
Porcentaje de pureza 98.03%