Learn More
Tocris Bioscience™ TTNPB
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001123 10 mg 10 miligramos
18054512 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001123 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0761/10
Retinoic acid analog; RAR agonist
Extremely potent analog of retinoic acid, selective for the retinoic acid receptor (RAR) subtype. Enhances reprogramming efficiency in chemically induced pluripotent stem cells (CiPSCs).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71441-28-6
Fórmula molecular C24H28O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TTNPB
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.48
Pureza >98%
Peso molecular 348.486