Learn More
TTNPB, MedChemExpress
Código de producto. 16499287
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499287 5 mg 5 miligramos
16476738 10 mg 10 miligramos
16472817 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16499287 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15682
MedChemExpress TTNPB is a highly potent RAR agonist. Competitive binding assays using human RARs yield IC50s of α=5.1 nM, β= 4.5 nM, and γ=9.3 nM, respectively.
TTNPB is a highly potent RAR agonist. Competitive binding assays using human RARs yield IC50s of α=5.1 nM, β= 4.5 nM, and γ=9.3 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TTNPB
CAS 71441-28-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo Ro 13-7410 Arotinoid acid AGN191183
Información de solubilidad DMSO : 7.58 mg/mL (21.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(/C=C(C2=CC=C3C(C)(C)CCC(C)(C)C3=C2)\C)C=C1
Peso molecular (g/mol) 348.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.48
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death