Learn More
STEMCELL Technologies TTNPB
Description
- TTNPB is an analog of retinoic acid that potently and selectively activates retinoic acid receptors (RAR; EC50 = 21, 4, and 2.4 nM for RARα, RARβ, and RARγ, respectively; Beard et al.; Wong et al.)
- In combination with CHIR99021 or Activin A, induces intermediate mesoderm formation from human or mouse pluripotent stem cells, respectively (Araoka et al.; Oeda et al.)
- Promotes neuronal differentiation in cultured chick caudal neural plate explants (Diez del Corral et al.)
- Enables chemical reprogramming (without genetic factors) of mouse embryonic fibroblasts to induced pluripotent stem (iPS) cells, in combination with CHIR99021, Tranylcypromine, VaLproic Acid, 3-Deazaneplanocin A, and E-616452 (Hou et al.)
- Induces the in vitro growth and differentiation to granulocytes of myeloid progenitors isolated from myelodysplastic syndrome (MDS) patients (Fabian et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 71441-28-6 |
| Sinónimo | AGN 191183; Arotinoid Acid; Ro 13-7410 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C24H28O2 |
| Pureza | ≥98% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?