Learn More
Thermo Scientific™ TSX Sistema de respaldo de CO2 para ultracongeladores de la serie Core
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- La confiabilidad en su esencia
- Preservar la integridad de muestras críticas y garantizar el éxito de la investigación a largo plazo comienza con la inversión en un almacenamiento en frío confiable.
- El TSX El congelador ULT Core está diseñado para brindar confiabilidad perfecta día tras día.
- Cada unidad se somete a rigurosas pruebas de campo y laboratorio y se envía con documentación de fábrica y un certificado de calibración para brindar transparencia y confianza en su durabilidad y rendimiento.
- Respaldado por una garantía líder de 7 años, el TSX Core está diseñado para brindar soporte a su laboratorio a largo plazo.
- Prueba rigurosa de confiabilidad a largo plazo en entornos de campo y laboratorio
- Pruebas exhaustivas de final de línea
- Se envía con documentación de fábrica y certificado de calibración.
- Respaldado por una garantía líder de 7 años
- Creado para rendir, diseñado para proteger
- Sus muestras son el resultado de años de investigación, avances y descubrimientos, protegerlas es nuestra máxima prioridad.
- El TSX El congelador ULT Core está equipado con tecnología de enfriamiento V-Drive, diseñada para manejar las demandas de ritmo rápido de los laboratorios ocupados.
- Al ajustarse dinámicamente a las interacciones del usuario, incluidas las aperturas frecuentes de puertas, V-Drive garantiza una rápida recuperación de la temperatura, manteniendo condiciones estables y óptimas para sus muestras, lo que le brinda la tranquilidad de que están almacenadas de manera segura.
- Impulsado por la tecnología de refrigeración V-Drive que se adapta a la interacción de los usuarios
- Mantiene condiciones óptimas para la protección de las muestras.
- Energy Star certificado
- Características esenciales para los laboratorios cotidianos
- Diseñado para facilitar su uso, el TSX El congelador ULT Core se integra perfectamente en diversos entornos de laboratorio.
- Su interfaz de usuario de 5 in proporciona acceso rápido a configuraciones y notificaciones, mientras que la compatibilidad de voltaje universal admite instalaciones en todo el mundo.
- Con un funcionamiento silencioso de 44 dB, permite contar con un espacio de trabajo sin interrupciones.
- Con incorporado USB y puertos de comunicación para cumplimiento y monitoreo, además de configuraciones personalizables, el TSX Core se adapta para satisfacer las necesidades únicas de su laboratorio.
- Interfaz de usuario de 5 in
- Compatible con voltaje universal
- Funcionamiento silencioso
- Conectividad habilitada con accesorio
- Varios accesorios y configuraciones disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sistema de copia de seguridad de CO2 |
| Para utilizar con (equipo) | TSX Congeladores ULT de la serie Core |
| Incluye | Copia de seguridad de CO2 instalado de fábrica |