Learn More
TSQ, TRC
Código de producto. 30456872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456872 50 mg 50 miligramos
30450385 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456872 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT94755350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109628-27-5
Fórmula molecular C17H16N2O3S
Peso molecular (g/mol) 328.39
Sinónimo N-(6-Methoxy-8-quinolinyl)-4-methylbenzenesulfonamide, NSC 120213, TSQ
Nombre IUPAC N-(6-metaxiquinolina-8-il)-4-metilbenzenosulfonamida
SMILES COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)c3ncccc3c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TSQ
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16N2O3S/c1-12-5-7-15(8-6-12)23(20,21)19-16-11-14(22-2)10-13-4-3-9-18-17(13)16/h3-11,19H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.0882