missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TSHZ1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16669784
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16669784 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16669784 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5103335

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total TSH1.

This gene encodes a colon cancer antigen that was defined by serological analysis of recombinant cDNA expression libraries. The encoded protein is a member of the teashirt C2H2-type zinc-finger protein family and may be involved in transcriptional regulation of developmental processes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSHZ1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica TSHZ1
N.º de referencia del gen Q5DTH5, Q6ZSZ6
Alias de gen 5730407I04Rik; antigen NY-CO-33; CAA; D18Bwg1409e; Kiaa4206; mKIAA4206; Mtsh1; NY-CO-33; SDCCAG33; Serologically defined colon cancer antigen 3 homolog; serologically defined colon cancer antigen 33; Teashirt homolog 1; teashirt zinc finger family member 1; teashirt zinc finger homeobox 1; teashirt1; TSH1; Tshz1
Símbolos de los genes TSHZ1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human TSHZ1(Accession Q6ZSZ6), corresponding to amino acid residues V460-A510.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10194, 110796, 307217
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.