Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores tipo bajo mostrador serie TSG
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16398175 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo de puerta:
Macizo
Vidrio
tipo de tapón:
NEMA 5-15 P, más tipos globales disponibles
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo de puerta tipo de tapón unitSize
16398175 Macizo NEMA 5-15 P, más tipos globales disponibles cada uno
16445249 Vidrio NEMA 5-15 P, más tipos globales disponibles cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16398175 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TSG505SA
Benefíciese de soluciones de refrigeración innovadoras para necesidades sanitarias y de investigación
Thermo Scientific™ TSG Series, powered by solid state refrigeration technology, has been designed to meet the rigorous and demanding needs of healthcare, research and industrial applications where solid performance is required.
Certified to NSF/ANSI 456 Vaccine Storage standard, the TSG series can help you meet regulations and guidelines from the CDC, World Health Organization, and other Health Ministries on vaccine storage and handling.
The TSG Series delivers the performance and quality you need, in addition to the low sound, low energy, and exceptional user experience you deserve.
Características principales del refrigerador bajo mostrador TSG505:
  • Tecnología de refrigeración de estado sólido
  • Funcionamiento silencioso para un ambiente de trabajo más cómodo que da soporte a las necesidades clínicas y sanitarias
  • Aumento de la capacidad debido a la reducción de los componentes de refrigeración lo que significa que puede almacene más en menos espacio
  • Rendimiento con clasificación Energy Star, lo que implica unos costes operativos más bajos
  • Refrigerantes ecológicos que apoyan las iniciativas mundiales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
  • Conjunto de alarma completo, que incluye alarmas de temperatura alta/baja, puerta abierta y fallo de alimentación, para cumplir los requisitos de almacenamiento médico
  • Contactos de alarma remota en TSG505 que cumple los requisitos de investigación para la monitorización
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 5,5 pies cuad.
Capacidad (métrico) 156 L
Intervalo de temperatura 2°C a 9°C
Modelo de puerta Macizo
No. of Doors 1
Lado abisagrado Derecha
Estantes 3
Acabado exterior Pintura en polvo CRS
Certificaciones/conformidad CE, UL
Modelo Bajo encimera
Ruedas giratorias No
Descongelación Automático
Opciones de vigilancia Contactos de alarma remota compatibles con SMART VUE
Salidas de datos Contactos de alarma remotos
Fondo exterior (imperial) 26.9 in (puerta cerrada)
Fondo interior (imperial) 20,5 in
Fondo exterior (métrico) 684 mm
Altura exterior (imperial) 32 in
Altura (imperial) interior 23 in
Altura exterior (métrico) 813 mm
Anchura exterior (imperial) 23,6 in
Anchura exterior (métrico) 600 mm
tipo de tapón NEMA 5-15 P, más tipos globales disponibles
Tensión 100/240 V
Requisitos eléctricos 100 - 240 V 50-60 Hz
Características ecológicas Eficiencia energética