Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de uso general - en caja
Código de producto. 17167758 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 L
700 L
1500 L
1500 L
Modelo de puerta:
Macizo
Vidrio
tipo de tapón:
Reino Unido
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo de puerta tipo de tapón Tamaño de la unidad
17167758 700 L Vidrio UE cada uno
17127738 1500 L Vidrio UE cada uno
17137738 1500 L Vidrio Reino Unido cada uno
17167738 1500 L Macizo UE cada uno
17147748 400 L Vidrio UE cada uno
17187748 400 L Macizo UE cada uno
17107768 700 L Macizo UE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17167758 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TSG700REGBV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5515.00€
    4302.83€ / paquete de 1
    Ahorro 1212.17€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
La serie TSG de refrigeradores de uso general se ha fabricado con las características de rendimiento, seguridad y calidad que espera de Thermo Scientific™.
Los refrigeradores de laboratorio de uso general Thermo Scientific™ serie TSG han sido diseñados teniendo en cuenta sus necesidades. La serie TSG es ideal para los exigentes requisitos de uso diario en laboratorios de investigación, clínicos e industriales que almacenan reactivos, medios de cultivo, proteínas y muestras utilizadas diariamente en el laboratorio.
Los refrigeradores de uso general de la serie TSG se han diseñado pensando en su laboratorio, combinando el rendimiento, la seguridad y la calidad necesarios para las aplicaciones de laboratorio diarias.
  • Amplia gama de tamaños de 400 l a puerta doble de 1500 l
  • Configuraciones de puerta de vidrio (triple panel) y puerta sólida
  • Funcionamiento muy silencioso de < 50 dBA
  • Interior y exterior pintados en blanco
  • Descongelación adaptativa
  • Alarmas de temperatura, puerta abierta y fallo de alimentación (con batería de reserva).
  • Menor producción de calor
  • Puerto de acceso posterior
  • Cierre con llave
  • y sin mercurio
  • Refrigerantes verdes con hidrocarburos
  • Contactos de telealarma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Frigorífico de uso general para laboratorio serie TSG
Capacidad (métrico) 700 L
Intervalo de temperatura 2°C a 10°C
Temperatura (valor de referencia) +5°C
Refrigerante R290
Modelo de puerta Vidrio
No. of Doors 1
Estantes 4 Ajustable
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Material de la cabina Acero
Acabado exterior Acero pintado
Interior Acero pintado
Certificaciones/conformidad CE
Ruedas giratorias Sí
Tipo de control Microprocesador digital
Puertos 1 puerto de acceso trasero
Garantía 36 meses
Descongelación Descongelación adaptativa
Tipo de empaquetado En caja
Opciones de vigilancia Botón
Seguridad de acceso Cierre con llave
Compatibilidad con vista inteligente Compatible con Smart-Vue Pro
Dimensiones interiores (F x An x Al) 686 x 600 x 1505 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 855 x 750 x 2085 mm
tipo de tapón UE
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Peso con embalaje (métrico) 175 kg