Learn More
Thermo Scientific™ TSG General Purpose Freezers - Boxed
Código de producto. 17187728 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 L
700 L
1500 L
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón Tamaño de la unidad
17187728 1500 L UE cada uno
17107748 400 L UE cada uno
17127758 700 L UE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17187728 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TSG1500FESBV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7738.82€
    5926.15€ / paquete de 1
    Ahorro 1812.67€
    23% Descuento
 Artículo restringido
En stock
La serie TSG de congeladores de uso general se ha creado con las funciones de rendimiento, seguridad y calidad que espera de Thermo Scientific™.
Los congeladores de laboratorio de uso general Thermo Scientific™ serie TSG han sido diseñados teniendo en cuenta sus necesidades. La serie TSG es ideal para los exigentes requisitos de uso diario en laboratorios de investigación, clínicos e industriales que almacenan reactivos, medios de cultivo, proteínas y muestras utilizadas diariamente en el laboratorio.
Los congeladores de la serie TSG han sido diseñados pensando en su laboratorio, combinando el rendimiento, la seguridad y la calidad necesarios para las aplicaciones de laboratorio diarias.
  • Amplia gama de tamaños, desde puerta sólida de 400 l a puerta doble de 1500 l.
  • Funcionamiento muy silencioso de < 50 dBA
  • Interior y exterior pintados en blanco
  • Descongelación adaptativa
  • Alarmas de temperatura, puerta abierta y fallo de alimentación (con batería de reserva).
  • Menor producción de calor
  • Puerto de acceso posterior
  • Cierre con llave
  • y sin mercurio
  • Refrigerantes verdes con hidrocarburos
  • Contactos de telealarma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Congelador de laboratorio de uso general de la serie TSG
Capacidad (métrico) 1500 L
Intervalo de temperatura -12°C a -30°C
Temperatura (valor de referencia) -20°C
Modelo de puerta Sólido
No. of Doors 2
Material de la cabina Acero
Interior Acero pintado
Estantes 8 Ajustable
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Certificaciones/conformidad CE
Ruedas giratorias Sí
Tipo de control Control por pantalla táctil con protección por contraseña
Puertos 1 puerto de acceso trasero
Garantía 36 Meses
Descongelación Descongelación adaptativa
Tipo de empaquetado En caja
Dimensiones interiores (F x An x Al) 690 x 1300 x 1510 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 837 x 1440 x 2082 mm
Opciones de vigilancia Alarma
Compatibilidad con vista inteligente Compatible con Smart-Vue Pro
Tipo de tapón UE
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Refrigerante R290
Peso con embalaje (métrico) 263 kg