Learn More
Thermo Scientific™ TSE Series Solid Door Laboratory Freezers
GREENER_CHOICE
Código de producto. 31740920 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
77 L
266 L
564 L
Capacidad (imperial):
20 cu.ft.
3 cu.ft.
9.4 cu. ft.
Requisitos eléctricos:
230 V/50 Hz
Modelo:
Undercounter
Upright
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Capacidad (imperial) Requisitos eléctricos Modelo Tamaño de la unidad
31740920 77 L 3 cu.ft. 230 V/50 Hz Undercounter cada uno
31784000 77 L 3 cu.ft. 230 V/50 Hz Undercounter cada uno
31782587 266 L 9.4 cu. ft. 230 V/50 Hz Upright cada uno
31740936 266 L 9.4 cu. ft. 230 V/50 Hz Upright cada uno
31783322 564 L 20 cu.ft. 230 V/50 Hz Upright cada uno
31740923 564 L 20 cu.ft. 230 V/50 Hz Upright cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 31740920 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TSE0420FV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1466.00€
    1451.34€ / paquete de 1
    Ahorro 14.66€
    1% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Thermo Scientific TSE Series Laboratory Freezers deliver dependable cold storage for routine lab needs. Preset to -20°C, these auto-defrost units offer digital control and temperature alarms for easy, reliable use in practical undercounter and upright single door sizes.
Thermo Scientific TSE Series Laboratory Freezers provide dependable temperature performance and straightforward operation for routine lab use. Auto-defrost functionality, digital control, and essential features support everyday cold storage needs. All models use SNAP and F-Gas compliant hydrocarbon refrigerants and include a two-year warranty, offering practical value for daily laboratory workflows.
  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53 dB
  • SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure visual alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
Stacking Kit accessory is available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 3 cu.ft.
Capacidad (métrico) 77 L
Temperatura (valor de referencia) -20°C
Modelo de puerta Solid
No. of Doors 1
Material de la cabina Painted Steel
Material de la cámara Painted Steel
Aislamiento HFC-free Polyurethane Foam
Estantes 2
Certificaciones/conformidad CE
Modelo Undercounter
Pantalla Digital
Ruedas giratorias Rear: Nylon Wheels
Tipo de control Digital
Puertos 1 Rear-access Port
Garantía 2 Years Parts and Labor
Descongelación Auto
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 25.3 x 23.4 x 32.8 in. (64.5 x 59.5 x 83.3 cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 19.3 x 19.0 x 24.4 in. (49.0 x 48.3 x 62 cm)
Opciones de vigilancia Alarm
Seguridad de acceso Key Lock
Tipo de tapón UK
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Consumo energético 0.72 kw-hr/day
compresor Hermetic
Refrigerante R600a
Peso con embalaje (imperial) 115 lb.
Peso con embalaje (métrico) 52 kg