Learn More
Thermo Scientific™ Bolsa doble TSB (septo de 100 ml)
Código de producto. 17759448
Change view
Click to view available options
:
Septo de 100 ml
Código de producto.
17759448 Septo de 100 ml
1 options
Código de producto. 17759448 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R112986
El caldo de soja tripticasa Thermo Scientific™ es caldo de enriquecimiento de uso general para el cultivo y el aislamiento de microorganismos.
  • Frasco de borosilicato
  • Tapón de rosca fenólico con septo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Tipo de medios Medios de cultivo
Volumen de llenado 100 mL
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de esterilidad
Tipo de empaquetado Embolsado doble
Cantidad 10/paq.