Learn More
Sartorius Agar nutritivo TSA en frascos
Código de producto. 15922510 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Frasco
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
15922510 Frasco paquete de 4
1 options
Código de producto. 15922510 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 14171A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    193.73€ / paquete de 4
    Ahorro 17.27€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Medio de agar nutritivo TSA en frascos para el recuento de colonias mediante el método de filtración por membrana o mediante incubación directa.
  • Ahorro de tiempo y dinero
  • Conformidad con las normas y referencias internacionales
  • Calidad uniforme
  • Los medios de cultivo tradicionales para microorganismos son los medios de agar.
  • Los medios están disponibles en dos formatos.
    • Los medios de agar en tubos se utilizan para el vertido de placas de agar.
      • El contenido de un tubo es suficiente para dos placas de Petri de 90 mm o tres de 60 mm.
    • Los medios de agar en frascos son la alternativa rentable para las placas de colada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto TSA Agar nutritivo
Esterilidad Estéril
Formato Frasco