Learn More
Thermo Scientific™ Tryptone Soya Agar with 1% Tween
Click to view available options
Peso de llenado:
De 500 a 504 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Tryptone Soya Agar with 1% Tween is for recovery and enumeration of microorganisms from surfaces, materials, or products, especially after cleaning or disinfection procedures.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Straw |
| Contenido y almacenamiento | 2°C to 25°C |
| Formato | 500 mL Sirop Bottle |
| Origen de fabricación | United Kingdom |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | De 500 a 504 g |
| Tipo de empaquetado | 10 Sirop Bottles with screw cap closures in a box |
| Cantidad | 10/Pk. |