Learn More
Heinz Herenz Hisopo TS de aluminio Amies
Código de producto. 15962121
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
15962121 Estéril paquete de 150
1 options
Código de producto. 15962121 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1020020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.51€
    75.76€ / paquete de 150
    Ahorro 30.75€
    28% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Estéril con medio Amies. Equipo de transporte microbiológico. Aplicador de aluminio con cabezal de algodón, esterilizado por radiación y envasado individualmente en peel-pack.
Ofrecemos una amplia gama de hisopos estériles y no estériles:
  • Aplicador de madera, PS, PP, aluminio o papel
  • Cada uno disponible en varias longitudes.
  • Con cabezal de algodón, viscosa, poliéster o espuma.
  • Diámetro de las cabezas: pequeño, mediano o grande
  • Esto garantiza que para cada aplicación especial esté disponible el instrumento adecuado.
  • Por ejemplo, los hisopos con punta de algodón se recomiendan para su uso por parte de los otorrinolaringólogos.
  • Todos nuestros bastoncillos de algodón estériles están envueltos individualmente.
Tenga en cuenta que en el ámbito médico:
  • Sólo apto para un solo uso.
  • Uso exclusivo por parte de personal médico
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de transporte de líquidos Amies
Formato Hisopo
Tipo de medios Amies líquidos
Esterilidad Estéril
Color Blanco