Learn More
Invitrogen™ Caldo de fosfato de triptosa
Código de producto. 11500546 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11500546 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11500546 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 18050039
 Artículo restringido
En stock
Suplemento para cultivo celular para células BHK-21 utilizadas para la producción de vacunas
  • El caldo de fosfato de triptosa contiene triptosa (una hidrólisis enzimática de proteínas), dextrosa, cloruro sódico y fosfato disódico
  • Se fabrica en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que se encuentran ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido) y que están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios y certificadas conforme a la norma ISO 13485
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Célula de mamífero
Tipo de producto Tryptose Phosphate Broth
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente