Learn More
Triptofel, TRC
Código de producto. 30132995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132995 5 g 5 g
30012912 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8947005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 526-55-6
Fórmula molecular C10H11NO
Peso molecular (g/mol) 161.2
Sinónimo Indole-3-ethanol, 2-(1H-Indol-3-yl)ethanol, 2-(3-Indolyl)ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)-1H-indole, 3-(2-Hydroxyethyl)indole, 3-(β-Hydroxyethyl)indole, IEA, NSC 3884, β-(3-Indole)ethanol;
Nombre IUPAC 2-(1H-indol-3-il)etanol
SMILES OCCC1=CNC2=C1C=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tryptophol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO/c12-6-5-8-7-11-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11-12H,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0841
Porcentaje de pureza >95%