Learn More
Triptófano-d4, TRC
Código de producto. 30451840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30451840 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30451840 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8947022.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tryptophol-d4
CAS 75238-45-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 D4 H7 N O
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 1H-Indole-3-ethan-alpha,alpha,beta,beta-d4-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO/c12-6-5-8-7-11-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11-12H,5-6H2/i5D2,6D2
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccccc12
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(1H-indol-3-il)etanol
Peso molecular (g/mol) 165.225
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.109
Porcentaje de pureza >95