Learn More
Triptófano-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tryptophol-d4 |
| CAS | 75238-45-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 D4 H7 N O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1H-Indole-3-ethan-alpha,alpha,beta,beta-d4-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO/c12-6-5-8-7-11-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11-12H,5-6H2/i5D2,6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(1H-indol-3-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 165.225 |
| Mostrar más |