Learn More
Triptofol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327745 5 g 5 g
11317745 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02555.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 526-55-6 | C10H11NO | 161.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como reactivo para la preparación de inhibidores del dominio C-terminal de la ARN polimerasa II y sus actividades antitumorales, agentes anti-VIH-1, inhibidores de las interacciones proteína-proteína, agonistas parciales del receptor de la serotonina 5-HT1A, secretagogos de la hormona del crecimiento, inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), ligandos del receptor de la adenosina A2B, inhibidores potenciales de desintoxicación de la brasinina fitoalexina crucífera, inhibidores de interleucina e inhibidores de la acetilcolinesterasa de sitio de unión doble.
Solubilidad
La solubilidad en metanol da una turbidez muy débil. Soluble en agua a 25 °C, 2749 mg/l.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 526-55-6
Fórmula molecular C10H11NO
Peso molecular (g/mol) 161.20
Número MDL MFCD00005659
Clave InChI MBBOMCVGYCRMEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tryptophol, 3-2-hydroxyethyl indole, indole-3-ethanol, 1h-indole-3-ethanol, 2-1h-indol-3-yl ethanol, 3-indoleethanol, indoleethanol, 3-indolylethanol, indole ethanol, 2-3-indolyl ethanol
PubChem CID 10685
ChEBI CHEBI:17890
Nombre IUPAC 2-(1H-indol-3-il)etanol
SMILES OCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tryptophol
Punto de fusión 56°C to 59°C
Punto de ebullición 174°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 255°C (491°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 125553
Índice Merck 14,9798
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.2
Porcentaje de pureza 97%