Learn More
Triptofol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10706171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10706171 5 g Frasco de vidrio 5 g
10434463 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10706171 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140600050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 526-55-6 | C10H11NO | 161.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 526-55-6
Fórmula molecular C10H11NO
Peso molecular (g/mol) 161.20
Número MDL MFCD00005659
Clave InChI MBBOMCVGYCRMEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tryptophol, 3-2-hydroxyethyl indole, indole-3-ethanol, 1h-indole-3-ethanol, 2-1h-indol-3-yl ethanol, 3-indoleethanol, indoleethanol, 3-indolylethanol, indole ethanol, 2-3-indolyl ethanol
PubChem CID 10685
ChEBI CHEBI:17890
SMILES OCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tryptophol
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 57.0°C to 60.0°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 174.0°C (2.7 mbar)
Temperatura de inflamación 255°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 21, I, 218
Índice Merck 15, 9978
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in methanol, ethanol, acetone, chloroform, and ethyl acetate
Nombre IUPAC 2-(1H-indol-3-il)etanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Masa cristalina, cristales, copos o polvo