Learn More
Triptófano, Mikromol™
Código de producto. 30459328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459328 4 x 25 mg 100 miligramos
30051458 25 mg 25 miligramos
17970035 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459328 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1267.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Triptófano, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Tryptophan
CAS 54-12-6
Nombres de analitos o componentes DL-Tryptophan
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H12 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Tryptophan, N-Acetyltryptophan Imp. A (EP), N-Acetyltryptophan Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoico
Peso molecular (g/mol) 204.23
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0899 g/mol