Learn More
Triptófano (L-triptófano), LoGiCal
Description
Triptófano (L-triptófano)
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | L-(-)-Tryptophan |
| CAS | 73-22-3 |
| Nombres de analitos o componentes | L-(-)-Tryptophan |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C11 H12 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | L-Tryptophan, (-)-Tryptophan, (2 S)-2-Amino-3-(1 H-indol-3-yl)propanoic acid, (S)-Tryptophan, 1 H-Indole-3-alanine, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, -, 1 H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, - |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13 H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2 S)-2-amino-3-(1 H-indol-3-il) propanoico |
| Show More |