Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de soja de triptona, cuello ancho
Código de producto. 12573936
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 100 mL
10 × 500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
12573936 10 x 100 mL paquete de 10
10239999 10 × 500 ml paquete de 10
2 options
Código de producto. 12573936
Marca: Thermo Scientific™ BO0509M
Frasco de cuello ancho con septo
Medios en frascos de uso general que cumplen con la especificación EP/USP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® ARTG
Certificaciones/conformidad EP/USP
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 25 °C
País de origen Reino Unido
Tipo de medios Medios preparados
Tipo de producto Medios en frasco
Para utilizar con (aplicación) Medios farmacéuticos en frascos
Tipo de empaquetado Paquete
Cantidad 10 x 100 mL