Learn More
Thermo Scientific™ Agar de triptona de soja, irradiado de triple envoltura [TWI], relleno profundo
Código de producto. 12942638
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Agar de triptona de soja (irradiado de triple envoltura [TWI], relleno profundo)
Cantidad:
1 x 10 placas
Volumen de llenado:
23 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Descripción Cantidad Volumen de llenado Tamaño de la unidad
12942638 Agar de triptona de soja (irradiado de triple envoltura [TWI], relleno profundo) 1 x 10 placas 23 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 12942638 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO0821B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Supervise procesos asépticos en salas limpias de fabricación o aisladores, especialmente en el sector (bio)farmacéutico con placas de medios de relleno profundo de uso general con triple envoltura.
Supervise procesos asépticos en salas limpias de fabricación o aisladores con el agar de triptona de soja (TWI, relleno profundo) Thermo Scientific™. El agar de triptona de soja (TWI, relleno profundo) es un medio de agar de uso general que contiene dos peptonas y que permite el crecimiento de una gran variedad de organismos. Es adecuado tanto para el cultivo de organismos aerobios como anaerobios.
El agar de triptona de soja de 90 mm (TWI, relleno profundo) se han diseñado para aplicaciones de muestreo del aire activas y pasivas. Los medios de cultivo de alta calidad permiten recuentos totales de microbios aerobios, bacterias coliformes y levaduras/moho para su uso en las zonas limpias designadas.
  • Estériles: las placas están irradiadas y envueltas en tres capas en envase transparente
  • Uniforme: con los procedimientos automatizados de fabricación se asegura en cada placa una capa de agar lisa y distribuida de manera uniforme
  • Optimizada: todos los productos pasan pruebas de control de calidad cuantitativo mediante un inóculo a bajas dosis para garantizar su óptimo rendimiento
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Agar de triptona de soja (irradiado de triple envoltura [TWI], relleno profundo)
Formato Monoplaca de 90 mm
Tipo de producto Agar
Volumen de llenado 23 mL
Cantidad 1 x 10 placas