Learn More
Thermo Scientific™ Tryptone Soya Agar (ISO11133)
Código de producto. 15802467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15802467 10 placas paquete de 10
1 options
Código de producto. 15802467 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5321A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.55€
    5.93€ / paquete de 10
    Ahorro 10.62€
    64% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Support bacterial growth with this agar, providing reliable conditions for microbial cultivation.
Support bacterial growth with Tryptone Soya Agar (ISO11133), providing reliable conditions for microbial cultivation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparent
Contenido y almacenamiento 2°C to 12°C
Formato 90 mm
Origen de fabricación Germany
Tipo de producto Agar Plate
Volumen de llenado 17 mL
Cantidad 10 placas