Learn More
Thermo Scientific™ Placa de contacto de triple envoltura irradiada con agar de triptona de soja
Código de producto. 11913732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11913732 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 11913732 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO0262D
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Realice un muestreo de la superficie sin esfuerzo en los entornos más regulados utilizando esta placa de contacto irradiada de triple envoltura.
Realice un muestreo de la superficie sin esfuerzo en los entornos más regulados con la placa de contacto irradiada de triple envoltura con agar de soja Thermo Scientific™ Oxoid™. El agar de triptona de soja es un medio de uso general que contiene dos peptonas. Favorece el crecimiento de una amplia variedad de organismos y es adecuado para el cultivo de organismos tanto aerobios como anaerobios.
Optimice la monitorización ambiental de entornos de salas limpias con la placa de contacto irradiada de triple envoltura con agar de triptona de soja.
  • Seguro: el fondo abovedado evita que el agar se salga de la placa
  • Fácil manejo: La tecnología GripFit™ garantiza que la tapa permanezca en su lugar durante la manipulación, al mismo tiempo que se puede quitar fácilmente durante el control medioambiental.
  • Interpretación de resultados rápida: la capa interior situada en la base de la placa se subdivide en cuadrículas para poder calcular fácilmente las unidades formadoras de colonias (CFU) a partir de pruebas de superficie, lo que permite a los laboratorios informar sobre si los niveles de contaminantes están dentro de los límites predefinidos aceptables.
  • Facilidad de apilamiento: permite más estabilidad durante la manipulación y el transporte, y se ha reducido la ventilación para evitar que las placas se sequen.
  • Uniformes: fabricadas con un procedimiento automatizado especializado para garantizar que haya una capa de agar suave y distribuida de manera uniforme en cada placa
  • Reducción del riesgo de contaminación: sus capas protectoras mejoran el control de la humedad incorporando novedosos elementos que permiten el paso y la absorción del exceso de humedad, con la consiguiente reducción del riesgo de contaminación.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Amarillo pálido, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Descripción Placa de contacto irradiada de triple envoltura con agar de triptona soja
Formato Placa de contacto de 55 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 13,5 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Triple envoltura: irradiada
Cantidad 10/paq.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema