Learn More
Thermo Scientific™ Placa de contacto de agar de triptona de soja con desinhibidor PLUS
Código de producto. 17631326
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Placa de contacto de 55 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
17631326 Placa de contacto de 55 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 17631326 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5172C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.06€
    17.33€ / paquete de 10
    Ahorro 3.73€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Tome muestras de superficies sin esfuerzo después de la limpieza y desinfección: cuatro desinhibidores (incluido tiosulfato sódico) para neutralizar los desinfectantes de superficie y facilitar la recuperación de los microorganismos.
Tome muestras de superficies sin esfuerzo para monitorización ambiental después de la limpieza y desinfección mediante agar de triptona de soja Thermo Scientific™ junto con placas de contacto con el desinhibidor PLUS que contienen lecitina, polisorbato 80, tiosulfato sódico y Tween 80 para neutralizar desinfectantes de superficie y facilitar la recuperación de microorganismos. La adición de tiosulfato sódico está en consonancia con los requisitos de la farmacopea internacional.
Agilice el control medioambiental de entornos de sala limpia con el agar de triptona de soja con desinhibidor Thermo Scientific™ junto con placas de contacto para el muestreo de superficies.
  • Seguro: el fondo abovedado evita que el agar se salga de la placa
  • Fácil manejo: La tecnología GripFit™ garantiza que la tapa permanezca en su lugar durante la manipulación, al mismo tiempo que se puede quitar fácilmente durante el control medioambiental.
  • Interpretación de resultados rápida: la capa interior situada en la base de la placa se subdivide en cuadrículas para poder calcular fácilmente las unidades formadoras de colonias (CFU) a partir de pruebas de superficie, lo que permite a los laboratorios informar sobre si los niveles de contaminantes están dentro de los límites predefinidos aceptables.
  • Facilidad de apilamiento: permite más estabilidad durante la manipulación y el transporte, y se ha reducido la ventilación para evitar que las placas se sequen.
  • Uniformes: fabricadas con un procedimiento automatizado especializado para garantizar que haya una capa de agar suave y distribuida de manera uniforme en cada placa
El muestreo de la superficie se realiza haciendo rodar suavemente la superficie abovedada del agar hasta el área que se va a probar. En caso de que haya algún microorganismo que pueda causar alguna enfermedad o infección, crecerá para formar colonias fácilmente visibles en la superficie del agar. De esta manera, se obtiene una forma fiable y eficaz de determinar la limpieza microbiana de la superficie y facilita el control de los peligros invisibles asociados a la contaminación microbiana. Hay un crecimiento claramente visible a los tres días de bacterias y a los cinco días de hongos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Probado de acuerdo con BP/EP/JP/USP.
Color Marfil, transparente
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Descripción TSA con desinhibidor PLUS
Formato Placa de contacto de 55 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Volumen de llenado 13 mL
Peso de llenado 13,5g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 20/paq.