Learn More
Thermo Scientific™ Agar de triptona de soja (agar de digerido de soja y caseína)
Código de producto. 12932588
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de medios:
Agar soja triptona
Volumen de llenado:
17 mL
19 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de medios Volumen de llenado Tamaño de la unidad
12932588 Agar soja triptona 19 mL paquete de 10
10649824 Agar soja triptona 17 mL paquete de 10
10758123 Agar soja triptona 25 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12932588 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO0163A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.65€
    19.71€ / paquete de 10
    Ahorro 5.94€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Cultive una gran variedad de microorganismos con las placas de medios preparados del agar de triptona de soja Thermo Scientific™ de uso general.
Cultive una gran variedad de microorganismos con el agar de triptona de soja Thermo Scientific™. El agar de triptona de soja, que es un medio de agar de uso general que contiene dos peptonas, facilita el crecimiento de los organismos aerobios y anaerobios. El crecimiento de estos últimos se realiza en cultivos profundos o por incubación en condiciones anaerobias. El agar de triptona de soja se recomienda como medio de referencia en pruebas de medios selectivos para medir el grado de inhibición.
El agar de triptona de soja, también conocido como agar de digerido de soja y caseína, es un medio de uso general especificado en los métodos de prueba de alimentos y farmacopea para el crecimiento de una gran variedad de organismos. El producto se comprueba en la farmacopea y se utiliza principalmente como medio de referencia en pruebas de medios selectivos.
  • Ofrece la comodidad de los medios preparados
  • Se puede utilizar como base de agar sangre
  • Se recomienda como un medio de referencia para la prueba de medios selectivos
  • Cumple las formulaciones detalladas en la farmacopea internacional.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios Agar soja triptona
Tipo de producto Agar
Volumen de llenado 19 mL
Cantidad 10/pack