Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de triptona de soja (medio de digestión de caseína de soja EP/USP/BP/JP) (deshidratado)
Código de producto. 10525943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2,5 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
5 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10525943 500 g 500 GR
11409658 2,5 kg 2.50 Kg
10535943 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10525943 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0129B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Cultive una gran variedad de microorganismos con este medio para uso general que contiene dos peptonas.
Cultive una amplia variedad de microorganismos con el caldo de triptona de soja Thermo Scientific™ Oxoid™ EP/USP/BP/JP (deshidratado). Este medio para uso general contiene dos peptonas y es adecuado para el cultivo de organismos tanto aerobios como anaerobios. Se indica en los métodos de análisis alimentarios y la farmacopea internacional1, 2, 3, 4 para la proliferación de una amplia variedad de microorganismos.
Utilice el caldo de triptona de soja para respaldar una proliferación abundante de muchos microorganismos exigentes sin adición de suero y respete las formulaciones detalladas en distintas farmacopeas internacionales.
  • Adecuado para el método de dilución en tubo de los análisis de sensibilidad a antibióticos
  • La farmacopea estadounidense (USP) lo recomienda para la recuperación de microorganismos tras los procesos de esterilización4
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Caldo de triptona de soja (medio de digestión de caseína de soja)
Formulario Polvo
Tipo de medios Tryptone Soy Broth
Tipo de producto Media Broth
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 16,7 l
Solo para uso en laboratorio