Learn More
Thermo Scientific™ Agar de triptona de soja con desinhibidor, placa de contacto
Código de producto. 11934172
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Placa de contacto de agar de triptona de soja con desinhibidor
Formato:
Placa de contacto de 55 mm
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
20 PCS
Código de producto. Descripción Formato Cantidad Tamaño de la unidad
11934172 Placa de contacto de agar de triptona de soja con desinhibidor Placa de contacto de 55 mm 10/paq. 20 PCS
1 options
Código de producto. 11934172 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5024C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Tome muestras de superficies sin esfuerzo después de la limpieza y desinfección con una placa de contacto TSA con desinhibidores para neutralizar los desinfectantes de superficie y facilitar la recuperación de los microorganismos.
Tome muestras de superficies sin esfuerzo después de la limpieza y desinfección mediante las placas de contacto del agar de triptona de soja con desinhibidor Thermo Scientific™, que contienen lecitina y polisorbato 80, para neutralizar desinfectantes de superficie y facilitar la recuperación de microorganismos.
Para evitar que el agar se caiga de la placa, utilice placas de contacto Thermo Scientific, que poseen un fondo abovedado. Gracias a la tecnología GripFit™, las placas son fáciles de manejar y se garantiza que la tapa permanezca en su lugar durante la manipulación, al mismo tiempo que se puede quitar fácilmente durante el control medioambiental. La capa interior situada en la base de la placa se subdivide en cuadrículas para poder calcular fácilmente las unidades formadoras de colonias (CFU) a partir de pruebas de superficie, lo que permite  a los laboratorios informar si los niveles de contaminantes están dentro de los límites predefinidos aceptables. La facilidad de apilamiento permite más estabilidad durante la manipulación y el transporte, y se ha reducido la ventilación para evitar que las placas se sequen.
Nuestras placas de contacto están fabricadas con un procedimiento automatizado especializado para garantizar que haya una capa de agar suave y distribuida de manera uniforme en cada placa. El muestreo de la superficie se realiza haciendo rodar suavemente la superficie abovedada del agar hasta el área que se va a probar. En caso de que haya algún microorganismo que pueda causar alguna enfermedad o infección, crecerá para formar colonias fácilmente visibles en la superficie del agar. De esta manera, se obtiene una forma fiable y eficaz de determinar la limpieza microbiana de la superficie y facilita el control de los peligros invisibles asociados a la contaminación microbiana. Hay un crecimiento claramente visible a los tres días de bacterias y a los cinco días de hongos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Probado de acuerdo con BP/EP/JP/USP.
Color Marfil, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Descripción Placa de contacto de agar de triptona de soja con desinhibidor
Formato Placa de contacto de 55 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 13,5g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.