Learn More
BD Agar de soja Trypticase™
Código de producto. 11860842
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Placa de agar
Tamaño de la unidad:
120 PCS
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
11860842 Placa de agar 120 PCS
1 options
Código de producto. 11860842 Proveedor BD N.º de proveedor 254086
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Los medios asépticos precolocados en placa y listos para su uso apoyan el crecimiento de una variedad de bacterias y hongos. El agar de soja BD Trypticase™ se suministra en placas Stacker™ estériles de 90 mm, envasadas con 10 placas por funda.
El agar de soja BD Trypticase™ es un medio de uso general que apoya el crecimiento de microorganismos no fastidiosos y moderadamente fastidiosos.
  • Fórmula (por 1 l de agua purificada):
    • 15g digestión pancreática de la caseína
    • 5g digestión pancreática de la soja
    • 5g cloruro de sodio (NaCl)
    • 15 g de agar
  • La caseína y las peptona de soja suministran nitrógeno orgánico, aminoácidos y péptidos de cadena más larga
  • El cloruro de sodio mantiene el equilibrio osmótico
  • No se recomienda para el aislamiento primario de microorganismos de especímenes clínicos
  • Puede usarse para subcultivar cepas bacterianas aisladas de especímenes clínicos para obtener cultivos puros
  • También puede utilizarse para una mayor diferenciación e identificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacene las placas en la oscuridad entre 2 y 8 °C, en su envoltura de funda original hasta justo antes de su uso
Tipo de producto Placa de agar
Incluye Placas Stacker™ de 90 mm
N.° por paquete 10 placas/funda
Tipo de empaquetado Envoltura de funda
Cantidad 120 placas
Diámetro (métrico) Placas de 90 mm