Learn More
Thermo Scientific™ Tryptic Digestion Kits
Código de producto. 10371264 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de digestión tríptica
Kit de digestión y guanidinación
Cantidad:
150 reacciones
90 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
90 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Tamaño de la unidad
10371264 Kit de digestión y guanidinación 90 reacciones 90 reacciones
10688274 Kit de digestión tríptica 150 reacciones 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10371264 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 89895
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Mejore la calidad de digestión de péptidos y la sensibilidad de la detección de MS mediante los kits de digestión Thermo Scientific para una preparación eficaz y reproducible de las digestiones de péptidos.
La identificación y el análisis precisos de proteínas es un componente central de las estrategias proteómicas para el estudio de las funciones y los procesos celulares. Mediante la espectrometría de masas, se pueden identificar con precisión las proteínas y las modificaciones postraslacionales pertinentes, pero el método depende en gran medida de la calidad de la preparación de la muestra. Los kits de digestión Thermo Scientific Pierce proporcionan enzimas y reactivos para una digestión y guanidinación eficaces y reproducibles para mejorar la ionización de fragmentos de péptidos.
La preparación de muestras es uno de los pasos más variables y lentos en el análisis de proteínas por MS, y la calidad y reproducibilidad de la extracción y preparación de muestras afectan significativamente a los resultados. Ocasionalmente, se requieren pasos adicionales para mejorar la calidad de la muestra, incluida la digestión y recuperación de fragmentos de péptidos de geles SDS-PAGE o guanidinación de péptidos para mejorar la cobertura de la secuencia. Cada kit se ha optimizado para producir digestiones de péptidos de alta calidad para un análisis proteómico fiable mediante espectrometría de masas.
Kit de digestión tríptica y guanidinación en solución Pierce
El kit de digestión tríptica y guanidinación en solución proporciona un procedimiento optimizado y reactivos para aproximadamente 90 digestiones, cada una con 0,025 a 10 µg de proteína.
• Digestión completa: la tripsina digiere completamente la proteína en un rango de 0,025 a 10 µg (∼ 90 reactions)
• Específico: la reacción de guanidinación produce poca o ninguna modificación N-terminal
• Práctico: el kit incluye reactivos para digestión, reducción, alquilación y guanidinación
• Eficaz: protein can be digested and guanidinated in a single day
La tripsina en concreto fragmenta los enlaces peptídicos en el lado carboxilo de los residuos de arginina y lisina. Las señales de los péptidos que contienen arginina son generalmente más fuertes, debido a la cadena lateral más básica. Para mejorar la ionización general, la guanidinación convierte las lisinas en homoargininas y es específica para la amina de lisina, pero puede ocurrir mínimamente en la amina del N-terminal del péptido. Esta derivación conduce a un aumento en la intensidad de la lisina que contiene péptidos y mejora la cobertura de la secuencia en general.
Kit de digestión tríptica en gel Pierce
El kit de digestión tríptica en gel proporciona un juego completo de reactivos para realizar aproximadamente 150 digestiones en bandas de proteínas teñidas con colorantes fluorescentes o Coomassie coloidales. El kit incluye tripsina porcina modificada, tampones de decoloración, reactivos de reducción, reactivos de alquilación y tampones de digestión junto con instrucciones detalladas y sencillas.
• Completo: incluye todos los reactivos necesarios para la decoloración, reducción, alquilación y digestión tríptica de proteínas en gel
• Resistente: el procedimiento y los reactivos optimizados producen digestiones fiables y generación de datos utilizando una amplia gama de condiciones
• Específico: contiene tripsina de grado MS altamente purificada y modificada sin actividad quimotríptica y actividad autolítica mínima
Dos pasos clave de preparación de muestras son la digestión completa de proteínas en péptidos y la posterior concentración y limpieza de péptidos para el análisis de espectrometría de masas. El kit de digestión tríptica en gel Pierce realiza el primero de estos pasos para muestras de proteínas extraídas de cortes de gel. Las columnas y puntas de centrifugación Pierce C-18 permiten realizar el segundo paso para limpiar la muestra para que esté lista para MS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Kit de digestión y guanidinación
Contenido y almacenamiento Una vez recibida, almacene la proteasa tripsina Pierce a -20 °C en un congelador que no forme escarcha; almacene otros componentes a 4 °C.
Condiciones de envío El kit se envía en paquete de gel.
Material de partida Muestras de proteínas, lisado celular
Tipo de producto final Péptido
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Digestión de proteínas
Cantidad 90 reacciones