Learn More
Triptamina, TRC
Código de producto. 17982135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17982135 10 g 10 g
17931825 50 g 50 g
17962355 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17982135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89460010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61-54-1
Fórmula molecular C10 H12 N2
Peso molecular (g/mol) 160.22
Sinónimo Indole, 3-(2-aminoethyl)- (8CI), 2-(1H-Indol-3-yl)ethan-1-amine, 2-(1H-Indol-3-yl)ethanamine, 2-(1H-Indol-3-yl)ethylamine, 2-(3-Indolyl)ethylamine, 3-(2-Aminoethyl)-1H-indole, 3-(2-Aminoethyl)indole, 3-Indoleethanamine, 3-Indoleethylamine, NSC 165212, Tryptamin, Tryptamine, β-(3-Indolyl)ethylamine, 1H-Indole-3-ethanamine
Nombre IUPAC 2-(1H-indol-3-il)etanamina
SMILES NCCc1c[nH]c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tryptamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6,11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.1
Porcentaje de pureza >95%