Learn More
Clorhidrato de triptamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tryptamine hydrochloride |
| CAS | 343-94-2 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 . H Cl |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1H-Indole-3-ethanamine HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7,12H,5-6,11H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCc1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 2-(1H-indol-3-il)etanamina; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 196.677 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0767 |