Learn More
Clorhidrato de triptamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448863
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11448863 10 g 10 g
11458863 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11448863
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11030.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 343-94-2 | C10H13ClN2 | 196.678 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 343-94-2
Fórmula molecular C10H13ClN2
Peso molecular (g/mol) 196.678
Número MDL MFCD00012682
Clave InChI KDFBGNBTTMPNIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tryptamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl indole hydrochloride, 2-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, monohydrochloride, tryptamine monohydrochloride, tryptaminehydrochloride, ccris 4419, indole-3-ethylamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-1h-indole monohydrochloride, beta-indole-ethylamine hydrochloride
PubChem CID 67652
Nombre IUPAC 2-(1H-indol-3-il)etanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tryptamine hydrochloride
Punto de fusión 252°C to 255°C
Cantidad 10 g
Beilstein 3568419
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,9796
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.68
Porcentaje de pureza ≥98%