Learn More
Triptamina-beta, beta-d2 HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tryptamine-D2 (2-aminoethyl-2,2-D2) Hydrochloride |
| CAS | 362049-48-7 |
| Fórmula molecular | C10 D2 H10 N2 . Cl H |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 1 H-Indole-3-ethan-α,α-d2-amine, monohydrochloride (9 CI), 2-(1 H-Indol-3-yl)ethanamine-1,1-d2 hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl-2,2-d2)-1 H-indole hydrochloride, Tryptamine-d2 hydrochloride, Tryptamine-β,β-d2 hydrochloride, Tryptamine-D2 (2-aminoethyl-2,2-D2) hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H12N2.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7,12 H,5-6,11H2;1 H/i6D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])(N)Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1,1-dideuterio-2-(1 H-indol-3-il)etanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 198.689 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.089 g/mol |
| Mostrar más |