Learn More
Triptamina-alfa,alfa,beta,beta-d4 HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tryptamine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 340257-60-5 |
| Fórmula molecular | C10 2H4 H8 N2 . Cl H |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H12N2.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7,12 H,5-6,11H2;1 H/i5D2,6D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])c1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(1 H-indol-3-il)etanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 200.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.1018 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 97 atom % D, min 98% Chemical Purity |