Learn More
Inhibidor de la tripsina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11378699 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378699 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11378699 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210111380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    139.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 7.35€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CAS: 9035-81-8 | Weight: 21500 g/mol
CAS 9035-81-8
Sinónimo Ovomucoid trypsin inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trypsin Inhibitor
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Grado Not Available
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trypsin Inhibitor
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trypsin inhibitor