Learn More
Melford Tripsina
Código de producto. 30018912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018912 5 g 5 g
30018911 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018912 Proveedor Melford N.º de proveedor T700105.0
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Número CAS: 9002-07-7
Soluble en: Agua
Conservar a: -20 °C
Especificaciones
CAS 7-7-9002
Cantidad 5 g