Learn More
Gibco™ Tripsina (1:250), polvo
Código de producto. 11564416 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11564416 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11564416 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 27250018
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Tripsina (1:250), polvo
El polvo de tripsina Gibco™ 1:250 está compuesto de una mezcla radiada de proteasas derivadas de páncreas porcino. Debido a su fuerza digestiva, se emplea ampliamente para la disociación celular, el pasaje de cultivos celulares rutinarios y la disociación de tejido primario. Ofrecemos una gran variedad de tripsina Gibco™ y TrypLE™ libre de origen animal que incluyen:
  • Prueba de calidad
  • Trazabilidad documentada
  • Producción según las prácticas correctas de fabricación actuales en dos instalaciones
    Prueba de calidad
    La tripsina 1:250 Gibco™ se ha comprobado para determinar la existencia de contaminación mediante endotoxinas, micoplasma, bacterias, hongos y virus. Otras pruebas de calidad incluyen varios ensayos de actividad, análisis de cenizas y análisis de humedad.
    Trazabilidad documentada
    Podemos proporcionar documentación detallada para satisfacer sus necesidades de reglamentación. La información disponible sobre la tripsina Gibco™ incluye la trazabilidad del lote, los certificados de origen animal, los análisis de lotes, los certificados de radiación, un resumen de inactivación viral y transparencia de la cadena de suministro.
    Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
    Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, podemos embalar tripsina Gibco™ en dos instalaciones distintas, ubicada una en Grand Island (Nueva York, EE. UU.) y la otra en Escocia (Reino Unido). Ambos sitios son conformes con los requisitos de producción según las buenas prácticas de fabricación actuales, cuentan con la certificación ISO 13485 y están registrados en la FDA como fabricantes de dispositivos médicos.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Quelantes Sin EDTA
    Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C
    Condiciones de envío: Ambiente.
    Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
    Tipo de célula Células de mamíferos
    Concentración 250 X
    Tipo de cultivo Cultivo celular adherente
    Formulario Polvo
    Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
    Sin aditivos Sin rojo fenol
    Nivel de endotoxinas Bajo
    Formato Vial cerrado Securitainer
    Línea de productos Gibco
    Cantidad 100 g
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Fuente Páncreas porcino
    Probado para Bioensayo in vitro
    Mostrar más Mostrar menos
    compliance-icons
    Nombre del producto
    • Trypsin (1:250), powder
    Palabra de advertencia
    • Peligro
    Clasificación
    • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
    • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
    • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
    • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
    Indicaciones de peligro
    • H315-Provoca irritación cutánea.
    • H319-Provoca irritación ocular grave.
    • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
    • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
    Consejos de prudencia
    • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
    • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
    • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
    • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
    • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
    • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
    • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
    • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
    • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
    • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
    • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
    • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contain: Trypsin
    Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.