Learn More
Gibco™ Enzima TrypLE™ Select (1X), sin rojo fenol
Código de producto. 11588846 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11588846 100 mL 100 ml
11598846 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11588846 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12563011
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Enzima TrypLE™ Select (1X), sin rojo de fenol
Gibco TrypLE Select is an animal origin free, recombinant enzyme for dissociating a wide range of adherent mammalian cells, including CHO, HEK 293, A529, primary human keratinocytes, and embryonic stem cells. We offer a variety of TrypLE formulations for a range of cell culture applications.
TrypLE™ Select es una enzima recombinante libre de origen animal para disociar una amplia gama de células de mamíferos adherentes, incluidos CHO, HEK 293, A529, queratinocitos humanos primarios y células madre embrionarias. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones TrypLE™para una gama de aplicaciones de cultivos celulares.
Al compararse con la tripsina y otros reactivos de disociación, Gibco™ TrypLE™ Select es:
• Delicado con las células: mantiene la integridad celular para obtener resultados reproducibles
• Estable a temperatura ambiente: cómodo de usar
• Fácil de usar: se sustituye directamente en los protocolos existentes sin necesidad de inactivación
• Libre de material de origen animal: puro, consistente y eficaz
>Este TrypLE™ Select se modifica de la siguiente manera:
Con
• EDTA
Sin
• rojo de fenol
La formulación de las soluciones TrypLE™ está disponible, si bien la concentración de enzimas es confidencial.
Delicado con las células
TrypLE™ Select, como la tripsina, escinde los enlaces peptídicos en los lados de terminaciones C de lisina y arginina. Sin embargo, la excepcional pureza de TrypLE™ Select aumenta la especificidad debido a la acción de una enzima única. Esto reduce los daños causados por la disociación de varias enzimas de tripsina y otros extractos.
Estable a temperatura ambiente
TrypLE™ Select es estable a temperatura ambiente y está listo para su uso. Los reactivos de disociación celular TrypLE™ Select permanecen estables durante 24 meses a temperatura ambiente o a 2–8 °C, por lo que su manejo y su almacenamiento es sencillo y práctico.
Fácil de usar
TrypLE™ Select puede sustituir a la tripsina en protocolos existentes. Además, la dilución sola inactiva TrypLE™ evita la necesidad de inhibidores de la tripsina, como SFB.
Sin material de origen animal
AA diferencia de la tripsina porcina y otras enzimas, TrypLE™ Select está libre de componentes de origen animal y se formula en equipo dedicado sin material de origen animal.
Uso previsto del producto
Los clientes que utilicen Gibco™ TrypLE™ Select en un proceso de fabricación y deban presentar documentación a la FDA pueden solicitarnos una carta de autorización en la que se haga referencia a nuestro archivo principal sobre fármacos (DMF) de tipo II.
Sistema de fabricación y calidad conforme las buenas prácticas de fabricación actuales
Gibco™ TrypLE™ Select se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales y se encuentran en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Quelantes EDTA
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 15ndash;30°C, proteger de la luz.brCondiciones de almacenamiento alternativas: 2ndash;8°C o -5 a -20°C.brCondiciones de envío: Ambiente.brVida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
Tipo de célula Células de mamíferos
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Tipo de cultivo Cultivo celular adherente
Formulario Líquido
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Sin aditivos Sin rojo fenol
Nivel de endotoxinas Bajo
Formato Frasco(s)
Osmolalidad 280 - 300 mOsm/kg
pH Desde 7 hasta 7,4
Línea de productos Gibco
Cantidad 100 mL
Notas Temperatura ambiente estable
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fuente Libre de material de origen animal
Probado para Bioensayo in vitro
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.